Learn More
Merck SNAP i.d.™ Système de détection des protéines 2.0 : Cadres de support de transferts mini et midi
Cadres de support de transferts mini et midi pour SNAP i.d. Système de détection des protéines 2.0
157.00€ - 362.00€
Spécification
Comprend | Couvercles transparents, loquet de verrouillage facile, vanne parapluie |
---|---|
Empilables | Oui |
Code produit | Marque | Type | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13479569
|
Merck
SNAP2FRMD01 |
Cadres de maintien de transferts Midi | 1/boîte |
157.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13489569
|
Merck
SNAP2FRMD02 |
Cadres de maintien de transferts Midi | 2/boîte | ||||||
13258319
|
Merck
SNAP2FRMN02 |
Cadres de maintien de transfert Mini | 2/boîte | ||||||
13248319
|
Merck
SNAP2FRMN01 |
Cadres de maintien de transfert Mini | 1/boîte |
197.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
À utiliser avec EMD Millipore SNAP i.d. 2.0 Système de détection des protéines (réf. N° SNAP2MM)
Spécification
Couvercles transparents, loquet de verrouillage facile, vanne parapluie | |
Oui |