Learn More
Merck Support magnétique PureProteome™
Isolez rapidement et facilement les particules magnétiques
931.00€
Spécification
Quantité | 1/boîte |
---|---|
À utiliser avec (application) | Purification avec microbilles magnétiques |
Type | Support magnétique |
Code produit | Marque | Type | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11760644
|
Merck
LSKMAGS08 |
Support magnétique | Huit tubes de 1,5 ou 2 ml |
931.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12561219
|
Merck
LSKMAGS15 |
Support magnétique | Deux tubes coniques de 15 ml |
931.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Support magnétique PureProteome
- Isole les particules magnétiques jusqu’à un maximum de huit tubes de 1,5 ou 2,0 ml
- Barre magnétique amovible et interface de vortex unique
- L’interface de vortex s’engage dans un mélangeur vortex à dessus plat de diamètre 3,5 po (8,89 cm) afin de permettre un mélange minutieux sans devoir enlever les tubes du support
- Pour une utilisation avec les microbilles magnétiques PureProteome dans les purifications par affinité
- Doté d’un puissant aimant de forme trapézoïdale pour la capture efficace d’un maximum de 750 μl de microbilles magnétiques PureProteome
- Le support coudé permet de maintenir en toute sécurité deux tubes coniques de 15 ml pour faciliter le pipetage et la visualisation
Purification avec microbilles magnétiques
Spécification
1/boîte | |
Purification avec microbilles magnétiques | |
Support magnétique |