Learn More
Merck Support magnétique PureProteome™
Isolez rapidement et facilement les particules magnétiques
Marque: Merck LSKMAGS08
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Support magnétique PureProteome
- Isole les particules magnétiques jusqu’à un maximum de huit tubes de 1,5 ou 2,0 ml
- Barre magnétique amovible et interface de vortex unique
- L’interface de vortex s’engage dans un mélangeur vortex à dessus plat de diamètre 3,5 po (8,89 cm) afin de permettre un mélange minutieux sans devoir enlever les tubes du support
- Pour une utilisation avec les microbilles magnétiques PureProteome dans les purifications par affinité
- Doté d’un puissant aimant de forme trapézoïdale pour la capture efficace d’un maximum de 750 μl de microbilles magnétiques PureProteome
- Le support coudé permet de maintenir en toute sécurité deux tubes coniques de 15 ml pour faciliter le pipetage et la visualisation
Purification avec microbilles magnétiques
Spécification
Huit tubes de 1,5 ou 2 ml | |
1/boîte | |
Purification avec microbilles magnétiques | |
Support magnétique |