Learn More
Merck Ensemble de filtration à vide, membrane en nylon, Steriflip™
Ensemble de filtration stérile et jetable pour l’isolement des cellules
275.00€ - 344.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Connecteurs | Filetage à pas double avec orifice d’aspiration |
Jetable | Oui |
Matériau | MBS / polypropylène |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Matériau (membrane) | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau (membrane) | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10399824
|
Merck
SCNY00020 |
Maille de nylon | 20 μm |
275.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10135134
|
Merck
SCNY00040 |
Tamis en nylon | 40 μm |
275.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10628005
|
Merck
SCNY00060 |
Maille de nylon | 60 μm |
275.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10546645
|
Merck
SCNY00100 |
Tamis en nylon | 100 μm |
344.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les ensembles de filtration Steriflip avec tamis en nylon permettent non seulement de séparer les débris tissulaires provenant des matériaux cellulaires des homogénats tissulaires, mais aussi de garantir la stérilité des échantillons et la filtration sous vide. Ceci permet d’améliorer la récupération et de réduire le délai de collecte des cellules isolées. Steriflip est une méthode efficace pour séparer la suspension cellulaire en fonction de la taille des pores respectifs du tamis en nylon, tout en maintenant la stérilité de l’échantillon. Ceci est particulièrement utile pour les clients travaillant avec des cellules souches, des cardiomyocites, et des tissus neurologiques ou squelettiques.
- Un ensemble stérile complet ne nécessite qu’une seule étape de transfert
- Le port de vide facilite l’isolement et la récupération des cellules
- L’appareil est utilisé avec un tube à centrifuger standard de 50 ml
- L’entonnoir de 50 ml est disponible en option afin de s’adapter au tube
- Le support compact réduit l’encombrement de l’ensemble de filtration
- Les quatre tailles de pores offrent une polyvalence et des performances optimales, dans une grande variété d’applications
Spécification
Transparent | |
Oui | |
Stérile | |
Élimination de grosses particules, filtration de laboratoire | |
Lot de 25 | |
50 ml | |
13,8 cm |
Filetage à pas double avec orifice d’aspiration | |
MBS / polypropylène | |
7 cm2 | |
25Pack | |
Ensemble de filtration Steriflip-NY | |
5,43 in | |
6,4 cm |