Learn More
Merck Ensemble de filtration à vide, membrane en nylon, Steriflip™
Ensemble de filtration stérile et jetable pour l’isolement des cellules
Marque: Merck SCNY00020
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
AperçuL’ensemble de filtration Steriflip est conçu pour fonctionner avec des tubes à centrifuger standard de 50 ml, ce qui élimine le transfert des échantillons. Pour filtrer, il suffit de fixer l’unité à un tube à centrifuger de 50 ml contenant votre échantillon, de le retourner et d’appliquer du vide. Une fois terminé, le filtrat et prélevé dans le tube à centrifuger de 50 ml fixé.
De nouvelles tailles de pores idéales pour les applications d’isolement cellulaire
Les filtres Steriflip Nylon Net sont désormais disponibles en tailles de pores de 40, 60 et 100 µm, ce qui les rend idéaux pour les applications de cellules souches, de cardiomyocites, de tissus neurologiques et de tissus squelettiques. L’option de système clos et assisté sous vide assure la stérilité des échantillons tout en permettant une séparation plus rapide de grands volumes de matériaux cellulaires et une meilleure récupération.
L’ensemble de filtration Steriflip™ empêche tout versement salissant pendant le transfert des échantillons. Fixez directement l’unité à un tube à centrifuger de 50 ml contenant votre échantillon, retournez-la et appliquez du vide. Le filtrat est prélevé dans le tube à centrifuger de 50 ml fixé. Les filtres Steriflip™ sont disponibles dans différentes tailles de pores idéales pour l’isolement cellulaire. Il s’agit de filtres en nylon à tamis en tailles de pores de 40, 60 et 100 µm, parfaits pour les applications de cellules souches, de cardiomyocytes, de tissus neurologiques et de tissus squelettiques. Le système clos et assisté sous vide garantit la stérilité des échantillons tout en permettant une séparation plus rapide de grands volumes de matériaux cellulaires pour des récupérations efficaces.
Caractéristiques et avantages
- Empêche le transfert d’échantillons salissants grâce à un système simple clos et assisté sous vide
- Isolez les cellules des débris cellulaires à l’aide de l’un des filtres à tamis en nylon de diverses tailles de pores
- Idéal pour la stérilisation de petits lots de milieux de culture
- Se fixe à tout tube à centrifuger standard de 50 ml, éliminant ainsi les matériaux non nécessaires, le temps et le risque de déversement
Applications : Stérilisation de solutions aqueuses (jusqu’à 50 ml), filtration stérile de petits lots de milieux de culture, filtration stérile de tampons avec protéines à haute valeur ou composants à petites molécules, isolement cellulaire
Spécification
Transparent | |
Oui | |
Maille de nylon | |
Stérile | |
Élimination de grosses particules, filtration de laboratoire | |
Lot de 25 | |
50 ml | |
5,43 in | |
6,4 cm |
Filetage à pas double avec orifice d’aspiration | |
MBS / polypropylène | |
20 μm | |
7 cm2 | |
25Pack | |
Ensemble de filtration Steriflip-NY | |
500 ml | |
13,8 cm |