Learn More
Merck Filtres à membrane hydrophiles en nylon
Filtration de solutions aqueuses ou organiques
243.00€ - 298.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Point à bulle | 40 psi |
Type de filtre | Filtre à tamis |
Matériau | Nylon |
Porosité | 0,2 μm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du filtre | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du filtre | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10340362
|
Merck
GNWP02500 |
25 mm |
243.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10196030
|
Merck
GNWP04700 |
47 mm |
298.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Filtration de solutions aqueuses ou organiques
- Résiste aux solvants HPLC les plus couramment utilisés
- Disques hydrophiles en nylon non chargé et non renforcé, avec des pores 66 de 0,2 et 0,45 μm
- Les substances extractibles ne' contamineront aucun échantillon
- Autoclavé ou stérilisé par OEt
- Compatibilité thermique : ≤135°C (275°F)
- Absorbance : <0,002 unité d’absorbance ou 2 mV après 2 min. de volume de colonne
Applications :
Clarification de solutions aqueuses ou organiques avant l’analyse HPLC. Peut être utilisé avec tous les solvants HPLC courants.
Spécification
Non autoclavable | |
Filtre à tamis | |
0,2 μm | |
15 (à 690 mbar [10 psi]) | |
Hydrophile | |
100 / boîte | |
Hydrophile |
40 psi | |
Nylon | |
Non stérile | |
Clarification de solutions aqueuses ou organiques avant l’analyse HPLC. | |
100Pack | |
Membranes filtrantes |