Learn More
Merck Filtres à membrane hydrophiles en nylon
Filtration de solutions aqueuses ou organiques
Marque: Merck GNWP04700
238.03 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Descripción
Filtration de solutions aqueuses ou organiques
Les filtres en nylon sont compatibles avec une large gamme de solvants. Deux types sont disponibles : 1) Filtres à membrane en nylon avec des tailles de pores allant de 0,20 à 1,2 µm et 2) Filtres à tamis tissé avec ouvertures de maille allant de 5 à 180 µm.Notre filtre à tamis en nylon tissé de 5 µm (NY054700) est couramment utilisé dans l’industrie automobile pour l’analyse de la propreté.
Caractéristiques et avantages :
- Large gamme de tailles de pores disponibles
- Résistant aux solvants agressifs
Applications : Élimination et clarification des particules ; filtration par solvant ; analyse des particules ; surveillance de la peinture ; analyse de propreté automobile
Especificaciones
Non autoclavable | |
Filtre à tamis | |
Nylon | |
Non stérile | |
Clarification de solutions aqueuses ou organiques avant l’analyse HPLC. | |
100Pack | |
Membranes filtrantes | |
47 mm |
40 psi | |
Nylon | |
0,2 μm | |
15 (à 690 mbar [10 psi]) | |
Hydrophile | |
100 / boîte | |
Hydrophile | |
47 mm |