Learn More
Merck Inserts pour plaques de culture Millicell™ : HATF
Conçu pour une meilleure différenciation cellulaire et des applications étendues impliquant la biologie cellulaire analytique
570.00€ - 780.00€
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du filtre | Porosité | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du filtre | Porosité | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10568052
|
Merck
PIHA01250 |
12 mm | 0,45 μm | 10,5mm |
570.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10697301
|
Merck
PIHA03050 |
30 mm | 0,45 μm | 13 mm |
780.00€
50 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Les membranes microporeuses permettent d’accéder à la monocouche cellulaire à partir du domaine apical et du domaine basolatéral ; favorisent une meilleure adhérence, croissance et différenciation des cultures dépendantes de l’adhérence et des cultures en suspension
- Les inserts Milicell prêts à l’emploi s’adaptent à la plupart des plaques à 6 ou 24 puits et sont facilement préparés pour les techniques de MEB et de MET ; compatibles avec les colorations standard et fluorescentes
- Surface de croissance effective pour les inserts de 12 mm de diamètre, 0,6 cm2 ; et 4,2 cm2 pour les inserts de 30 mm de diamètre
- Ne nécessite pas de matrice extracellulaire pour les cellules dépendantes de l’adhérence
- Boîtier en polystyrène ; fourni stérile et sous emballage blister individuel
- Les inserts utilisent une membrane en esters de cellulose mixtes ; sans Triton™
Applications :
Études de transport et de perméabilité, co-culture pour les études d’interaction cellule-cellule, tests de toxicité in vitro, études de métastases de cellules tumorales et cultures organotypiques
Spécification
0,45 μm | |
Stérile |