Learn More
Merck Inserts pour plaques de culture Millicell™ : HATF
Conçu pour une meilleure différenciation cellulaire et des applications étendues impliquant la biologie cellulaire analytique
Marque: Merck PIHA03050
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les membranes microporeuses permettent d’accéder à la monocouche cellulaire à partir du domaine apical et du domaine basolatéral ; favorisent une meilleure adhérence, croissance et différenciation des cultures dépendantes de l’adhérence et des cultures en suspension
- Les inserts Milicell prêts à l’emploi s’adaptent à la plupart des plaques à 6 ou 24 puits et sont facilement préparés pour les techniques de MEB et de MET ; compatibles avec les colorations standard et fluorescentes
- Surface de croissance effective pour les inserts de 12 mm de diamètre, 0,6 cm2 ; et 4,2 cm2 pour les inserts de 30 mm de diamètre
- Ne nécessite pas de matrice extracellulaire pour les cellules dépendantes de l’adhérence
- Boîtier en polystyrène ; fourni stérile et sous emballage blister individuel
- Les inserts utilisent une membrane en esters de cellulose mixtes ; sans Triton™
Applications :
Études de transport et de perméabilité, co-culture pour les études d’interaction cellule-cellule, tests de toxicité in vitro, études de métastases de cellules tumorales et cultures organotypiques
Spécification
4,2cmsup2/sup | |
Plaque à 6 puits | |
13 mm |
0,45 μm | |
30 mm | |
Stérile |