Learn More
Merck Filtres pour seringues stériles Millex™ : Membrane en MCE
Conçus pour la stérilisation et la clarification de solutions stériles. Filtres pour seringues stériles Millex™ : membranes MCE sont prêtes à l’emploi, lorsqu’ils sont utilisés avec une seringue n’ayant pas été manipulée par une main humaine lors de l’assemblage avec le filtre. Tailles de pores disponibles : 0,22 et 0,45 et 0,80 μm ; filtres de qualité médicale disponibles.
253.00€ - 825.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Certifications/Conformité | Conforme à la norme USP Classe VI relative aux tests biologiques pour les plastiques Tous les filtres de 33 mm portent le marquage CE et conviennent à la fois pour des applications médicales et de laboratoire en dehors des États-Unis. |
Couleur | Bleu |
Jetable | Oui |
Matériau | Esters de cellulose mixte (MCE) |
Code produit | Marque | Quantité | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10353242
|
Merck
SLAA033SB |
250Pack | 0,8 μm |
825.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10792393
|
Merck
SLAA033SS |
50Pack | 0,8 μm |
253.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Conçus pour la stérilisation et la clarification de solutions stériles.Filtres pour seringues stériles Millex™ :membranes MCE sont prêtes à l’emploi, lorsqu’ils sont utilisés avec une seringue n’ayant pas été manipulée par une main humaine lors de l’assemblage avec le filtre.Tailles de pores disponibles : 0,22, 0,45 et 0,80 μm ; filtres de qualité médicale disponibles.
- Intégrité testée à 100 %, conditionné individuellement et stérilisé
- Entrée Luer-Lok™ femelle et sortie Luer mâle
- Fabriqués dans un environnement contrôlé à l’aide d’un procédé automatisé
- La bande de couleur bleue indique clairement quelle membrane se trouve à l’intérieur
- Les filtres de 0,22 μm sont de qualité stérile
- Les plus grandes tailles de pores sont destinées à la clarification et à la préfiltration
- Avec un certificat de qualité
- L’ester de cellulose mixte assure une filtration fiable et à usage général
- Utilisation pour stérilisation / clarification d’eau, de tampons et de solutions salines
- Stérilisé à l’OEt
- Conforme à la norme USP Classe VI relative aux tests biologiques pour les plastiques
- Tous les filtres de 33 mm portent le marquage CE et conviennent à la fois pour des applications médicales et de laboratoire en dehors des États-Unis.
Compliance
Conforme à la norme USP Classe VI relative aux tests biologiques pour les plastiques. Tous les filtres de 33 mm portent le marquage CE et conviennent à la fois pour des applications médicales et de laboratoire en dehors des États-Unis.
Spécification
Non autoclavable | |
Bleu | |
Esters de cellulose mixte (MCE) | |
Stérile | |
< 100 µL | |
Raccord Luer-Lock femelle | |
145 psi | |
45°C | |
45°C | |
Filtre pour seringue | |
3,3 cm |
Conforme à la norme USP Classe VI relative aux tests biologiques pour les plastiques Tous les filtres de 33 mm portent le marquage CE et conviennent à la fois pour des applications médicales et de laboratoire en dehors des États-Unis. | |
Oui | |
0,8 μm | |
Clarification de l’eau, des tampons ou des solutions aqueuses | |
Esters de cellulose mixte (MCE) | |
Raccord Luer-Slip mâle | |
113°F | |
113°F | |
Acrylique modifié | |
100 ml |