Learn More
Merck Filtres pour seringues stériles Millex™ : Membrane en MCE
Conçus pour la stérilisation et la clarification de solutions stériles. Filtres pour seringues stériles Millex™ : membranes MCE sont prêtes à l’emploi, lorsqu’ils sont utilisés avec une seringue n’ayant pas été manipulée par une main humaine lors de l’assemblage avec le filtre. Tailles de pores disponibles : 0,22 et 0,45 et 0,80 μm ; filtres de qualité médicale disponibles.
Marque: Merck SLAA033SS
216.20 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Description
Conçus pour la stérilisation et la clarification de solutions stériles.Filtres pour seringues stériles Millex™ :membranes MCE sont prêtes à l’emploi, lorsqu’ils sont utilisés avec une seringue n’ayant pas été manipulée par une main humaine lors de l’assemblage avec le filtre.Tailles de pores disponibles : 0,22, 0,45 et 0,80 μm ; filtres de qualité médicale disponibles.
Les unités de filtration stériles Millex sont disponibles dans un boîtier plus grand de 33 mm avec membranes en MCE, en PVDF ou en PES.Débit plus rapide : La surface plus large du filtre augmente le débit et la cadence. La filtration des solutions est également simplifiée, car la pression nécessaire pour vider la seringue est réduite.
Pression de fonctionnement plus élevée : les filtres Millex offrent une pression maximale de 10,5 bars (150 psig), ce qui signifie que vous pouvez filtrer les solutions plus rapidement qu’auparavant.
Code couleur : la bande à code couleur sur le boîtier Millex indique clairement quelle membrane se trouve à l’intérieur.
Fabriqués pour des performances fiables : les filtres Millex sont fabriqués dans un environnement contrôlé à l’aide d’un procédé automatisé. Les mains humaines ne touchent jamais le filtre pendant l’assemblage. Un certificat de qualité inclus dans chaque boîte décrit en détail les normes de qualité de Millipore.
Choix de membranes :
les filtres Millex sont disponibles avec trois membranes : Membrane Millipore Express™ (en PES), membrane d’esters de cellulose mixtes (MCE) et membrane Durapore (en PVDF).
- Les filtres Millex-GP sont dotés d’une membrane Millipore Express (en PES), qui offre une combinaison unique de vitesse et six fois moins de liaisons protéiques que les membranes en PES concurrentes. Les filtres Millex-GP sont recommandés pour les solutions de filtration de protéines stériles, les milieux de culture tissulaire, les tampons et les additifs.
- Les filtres Millex, avec la membrane Durapore™ (en PVDF), sont les filtres pour seringues à liaison protéique la plus basse disponibles. Utilisez-les pour filtrer les solutions protéiques. Les filtres de 0,2 µm sont de qualité stérilisante. Les plus grandes tailles de pores sont destinées à la clarification et à la préfiltration
- Les filtres Millex-MF sont dotés d’une membrane d’esters de cellulose mixtes (MCE), qui assure une filtration fiable et à usage général de l’eau ou d’autres solutions aqueuses. Les filtres de 0,2 µm sont de qualité stérilisante. Les plus grandes tailles de pores sont destinées à la clarification et à la préfiltration
Applications :
stérilisation de solutions aqueuses, de solvants et de gaz organiques, filtration de protéines de haute valeur ou de composants de petites molécules.
Compliance
Conforme à la norme USP Classe VI relative aux tests biologiques pour les plastiques. Tous les filtres de 33 mm portent le marquage CE et conviennent à la fois pour des applications médicales et de laboratoire en dehors des États-Unis.
Spécification
Non autoclavable | |
Bleu | |
Membrane | |
MCE | |
Stérile | |
< 100 µL | |
Raccord Luer-Lock femelle | |
145 psi | |
113°F | |
113°F | |
Acrylique modifié | |
100 ml |
Conforme à la norme USP Classe VI relative aux tests biologiques pour les plastiques Tous les filtres de 33 mm portent le marquage CE et conviennent à la fois pour des applications médicales et de laboratoire en dehors des États-Unis. | |
Oui | |
Esters de cellulose mixte (MCE) | |
0,8 μm | |
Clarification de l’eau, des tampons ou des solutions aqueuses | |
Esters de cellulose mixte (MCE) | |
Raccord Luer-Slip mâle | |
50Pack | |
45°C | |
45°C | |
Filtre pour seringue | |
3,3 cm |