Learn More
Merck Filtres pour seringues non stériles Millex™ avec boîtier PE - PES
Idéal pour la préparation d’échantillons de 10-100 ml avant une chromatographie ou d’autres analyses instrumentales
238.00€ - 3130.00€
Spécification
Jetable | Oui |
---|---|
Porosité | 0,45 μm |
Stérilité | Non stérile |
À utiliser avec (application) | Préparation des échantillons pour l’analyse |
Matériau de boîtiers | PP |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du filtre | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du filtre | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10664923
|
Merck
SLHP033NB |
33 mm | 250Pack |
895.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 21-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11700463
|
Merck
SLHPX13NL |
13 mm | 100Pack |
319.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10509582
|
Merck
SLHP033NS |
33 mm | 50Pack |
238.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11765223
|
Merck
SLHPX13NK |
13 mm | 1000Pack |
2105.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 21-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10665113
|
Merck
SLHP033NK |
33 mm | 1000Pack |
3130.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Adaptés à la préparation d’échantillons de 10 à 100 ml avant une chromatographie ou d’autres analyses instrumentales
Filtre seringue Millex• Diamètre de 4 à 33mm
• Unités stériles emballées individuellement
• Filtre φ 13mm surmoulé
• Nouvelle conception, 50% de volume mort en moins, surface de filtration plus importante supportant des pressions plus élevées pour filtration plus rapide
• Filtre φ 33mm
• 20% de surface filtrante en plus que les filtres 25mm, 20% de volume mort en moins, récupération
• Maximale et vitesse de filtration augmentée
• Membrane Durapore PVDF
• Hydrophile à très faible adsorption protéique, recommandée pour biomolécules de valeur
• Membrane Millipore Express (PES - polyéthersulfone) associant haut débit pour filtration rapide et faible adsorption protéique
• Minimise la perte de protéines clés par rapport à la cellulose ou au nylon
• Membrane MF-Millipore en esters de cellulose, multi-usages
• Millex-HP
Spécification
Oui | |
Non stérile | |
PP |
0,45 μm | |
Préparation des échantillons pour l’analyse | |
Filtre pour seringue |