Learn More
Merck Filtres pour seringues non stériles Millex™ avec boîtier PE - PES
Idéal pour la préparation d’échantillons de 10-100 ml avant une chromatographie ou d’autres analyses instrumentales
Marque: Merck SLHPX13NL
297.00 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Adaptés à la préparation d’échantillons de 10 à 100 ml avant une chromatographie ou d’autres analyses instrumentales
Présentation des filtres pour seringues non stériles Millex™ avec membrane en PES :- Les filtres pour seringues non stériles Millex™ avec membrane en polyéthersulfone (PES) Millipore Express™ PLUS assurent une filtration rapide des solutions aqueuses et organiques douces.
- Disponibles en tailles de pores de 0,22 µm et 0,45 µm et en deux diamètres adaptés aux besoins de vos applications
- Faible liaison protéique pour minimiser l’interaction avec votre échantillon et optimiser la récupération
- Le boîtier en polypropylène offre de faibles niveaux de matières extractibles et une large compatibilité chimique
Applications : Filtration des tampons, clarification des solutions aqueuses
Informations sur la commande
Raccords d’entrée / de sortie : Luer-Lock™ femelle / lisse Luer mâle.
Spécification
Vert | |
PES Hydrophile | |
Non stérile | |
PP | |
Raccord Luer Slip mâle | |
Filtre pour seringue | |
13 mm |
Oui | |
0,45 μm | |
Préparation des échantillons pour l’analyse | |
Raccord Luer-Slip mâle | |
100Pack | |
< 10 mL | |
13 mm |