Learn More
Merck Filtres à membrane en PTFE Fluoropore™
Membrane hydrophobe avec dos laminé pour faciliter la manipulation
371.00€ - 1240.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Point à bulle | 7 psi |
Couleur | Blanc |
Matériau | PTFE |
Porosité | 0,45 μm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du filtre | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du filtre | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10772901
|
Merck
FHLP01300 |
13 mm |
371.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10084360
|
Merck
FHLP03700 |
37 mm |
645.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10208000
|
Merck
FHLP09050 |
90 mm |
985.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10106190
|
Merck
FHLP14250 |
142 mm |
1240.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10617881
|
Merck
FHLP02500 |
25 mm |
488.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- En polytétrafluoroéthylène (PTFE) lié à du polyéthylène haute densité
- L’humidification avec du méthanol ou un autre liquide à faible tension de surface rend la membrane hydrophile
- L’épaisseur moyenne varie de 145 à 200 μm, selon le type de filtre
- Fournit un compatibilité chimique élevée
- Produit autoclavable à 121°C (250°F)
Applications :
Clarification d’acides, de bases et de solvants ; clarification de solutions d’alcool ; spectroscopie UV.
Spécification
Non autoclavable | |
Blanc | |
0,45 μm | |
60 mL/min x cm2 | |
8,0 L/min/cm2 | |
Membranes filtrantes |
7 psi | |
PTFE | |
Non stérile | |
Clarification d’acides, de bases et de solvants ; clarification de solutions d’alcool ; spectroscopie UV. | |
Hydrophobe | |
Hydrophobe |