Learn More
Merck Filtres à membrane en PTFE Fluoropore™
Membrane hydrophobe avec dos laminé pour faciliter la manipulation
Marque: Merck FHLP09050
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Notre membrane Fluoropore™ est une membrane en polymère polytétrafluoroéthylène (PTFE) hydrophobe liée à un support en polyéthylène haute densité pour améliorer les caractéristiques de manipulation du filtre pour des applications normales. Les membranes Fluoropore™ offrent une compatibilité chimique étendue, avec des débits et une cohérence élevés. (Veuillez noter que les références catalogue contenant in.FHUP in. sont non laminées ou produites sans support.)Applications : Membrane Fluoropore™ : Clarification d’acides, de bases et de solvants ; surveillance de l’air ; filtrage et ventilation des gaz ; spectroscopie UVSpécification
Non autoclavable | |
Blanc | |
PTFE | |
Non stérile | |
Clarification d’acides, de bases et de solvants ; clarification de solutions d’alcool ; spectroscopie UV. | |
Hydrophobe | |
50 / boîte | |
Hydrophobe | |
90 mm |
7 psi | |
Filtre à tamis | |
0,45 μm | |
60 mL/min x cm2 | |
8,0 L/min/cm2 | |
50Pack | |
Membranes filtrantes | |
90 mm |