Learn More
Merck Millex™ Syringe Filter, Hydrophilic PTFE, Automation Compatible, 0.20 μm
Trouble-free performance on a variety of automated systems
Marque: Merck SLLGDZ5NZ
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Performance optimale sur une grande variété de systèmes automatisés
Filtres pour seringues Millex™ non stériles et compatible avec l’automatisation- Spécialement conçus pour assurer une filtration efficace pour la dissolution et d’autres applications de préparation automatique d’échantillons
- Le boîtier bombé assure une livraison fiable des filtres
- Disponibles dans une variété de types de membranes et de tailles de pores, y compris les unités avec préfiltres pour les échantillons chargés de particules.
- Disponibles en vrac ou en tubes de livraison pour une utilisation avec des systèmes de changement de filtre automatique
- Connexion Luer-Lok™ optimisée pour un alignement et un ajustement précis
Applications :
- Test de dissolution des médicaments
- Préparation automatique des échantillons
- Clarification des solutions contenant des niveaux de particules élevés
Spécification
Naturel | |
Oui | |
PTFE | |
0,2 μm | |
3,9 cmsup2/sup | |
200Pack | |
45deg;C | |
100 ml | |
2,1 cm | |
2,5 cm |
Luer-Lock femelle / Luer-Slip mâle | |
LG hydrophile | |
PTFE | |
Non stériles | |
Traitement à faible liaison protéique, clarification de solutions aqueuses et organiques | |
113deg;F | |
Filtre Millex compatible avec l’automatisation | |
0,82 in | |
2,5 cm | |
2,5 cm |