Learn More
Merck Pièces de rechange du système de filtration des déchets dangereux de 142 mm
Accessoires pour supports de filtres destinés à la préparation d’échantillons.
134.00€ - 760.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Porte-filtres de 142 mm |
Stérilité | Non stérile |
Type | Porte-filtres de laboratoire ou cyclones |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10768821
|
Merck
YY2214265 |
Joint torique |
233.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10528411
|
Merck
YY2214252 |
Clé de volant |
134.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10508601
|
Merck
YY2214258 |
Support de drain de sortie |
426.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10471063
|
Merck
YY3014234 |
Grille de support |
760.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Filter diameter: 142mm
Spécification
Non autoclavable | |
Porte-filtres de 142 mm | |
Non stérile | |
Porte-filtres de laboratoire ou cyclones |