Learn More
Merck Pièces de rechange du système de filtration des déchets dangereux de 142 mm
Accessoires pour supports de filtres destinés à la préparation d’échantillons.
Marque: Merck YY2214265
217.03 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Diamètre du filtre : 142mm
Spécification
Non autoclavable | |
Porte-filtres de 142 mm | |
Porte-filtres de laboratoire ou cyclones |
Joint torique | |
Non stérile | |
14,2 cm |