Learn More
Embelin, Thermo Scientific Chemicals
90.30€ - 308.00€
Identifiants chimiques
CAS | 550-24-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C17H26O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 294.39 |
Numéro MDL | MFCD00016369 |
Clé InChI | IRSFLDGTOHBADP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | embelin, embelic acid, emberine, 2,5-dihydroxy-3-undecyl-1,4-benzoquinone, 2,5-dihydroxy-3-undecyl-p-benzoquinone, 2,5-dihydroxy-3-undecyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, unii-shc6u8f5er, embelin, embelia ribes, xiap inhibitor, embelin, shc6u8f5er |
CID PubChem | 3218 |
ChEBI | CHEBI:4778 |
Nom IUPAC | 2,5-dihydroxy-3-undecylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione |
SMILES | CCCCCCCCCCCC1=C(O)C(=O)C=C(O)C1=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15496179
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64074.MA |
10 mg |
90.30€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15406189
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64074.MF |
50 mg |
308.00€
50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
An inhibitor of XIAP (X-linked inhibitor-of-apoptosis protein) that contains antitumor and anti-inflammatory activity
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Un inhibiteur de la protéine XIAP (inhibiteur X-lié de l’apoptose) qui contient une activité anti-tumorale et anti-inflammatoire in vivo
Identifiants chimiques
550-24-3 | |
294.39 | |
IRSFLDGTOHBADP-UHFFFAOYSA-N | |
3218 | |
2,5-dihydroxy-3-undecylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione |
C17H26O4 | |
MFCD00016369 | |
embelin, embelic acid, emberine, 2,5-dihydroxy-3-undecyl-1,4-benzoquinone, 2,5-dihydroxy-3-undecyl-p-benzoquinone, 2,5-dihydroxy-3-undecyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, unii-shc6u8f5er, embelin, embelia ribes, xiap inhibitor, embelin, shc6u8f5er | |
CHEBI:4778 | |
CCCCCCCCCCCC1=C(O)C(=O)C=C(O)C1=O |
Spécification
Embelin | |
Orange | |
MFCD00016369 | |
14,3555 | |
IRSFLDGTOHBADP-UHFFFAOYSA-N | |
2,5-dihydroxy-3-undecylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione | |
3218 | |
294.4 |
550-24-3 | |
C17H26O4 | |
Light sensitive | |
embelin, embelic acid, emberine, 2,5-dihydroxy-3-undecyl-1,4-benzoquinone, 2,5-dihydroxy-3-undecyl-p-benzoquinone, 2,5-dihydroxy-3-undecyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, unii-shc6u8f5er, embelin, embelia ribes, xiap inhibitor, embelin, shc6u8f5er | |
CCCCCCCCCCCC1=C(O)C(=O)C=C(O)C1=O | |
294.39 | |
CHEBI:4778 | |
Solide |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 208-979-8
missing translation for 'rtecsNumber' : DK4230000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only