Learn More
Embelin, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15496179
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
An inhibitor of XIAP (X-linked inhibitor-of-apoptosis protein) that contains antitumor and anti-inflammatory activity
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Un inhibiteur de la protéine XIAP (inhibiteur X-lié de l’apoptose) qui contient une activité anti-tumorale et anti-inflammatoire in vivo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 550-24-3
Formule moléculaire C17H26O4
Poids moléculaire (g/mol) 294.39
Numéro MDL MFCD00016369
Clé InChI IRSFLDGTOHBADP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme embelin, embelic acid, emberine, 2,5-dihydroxy-3-undecyl-1,4-benzoquinone, 2,5-dihydroxy-3-undecyl-p-benzoquinone, 2,5-dihydroxy-3-undecyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, unii-shc6u8f5er, embelin, embelia ribes, xiap inhibitor, embelin, shc6u8f5er
CID PubChem 3218
ChEBI CHEBI:4778
Nom IUPAC 2,5-dihydroxy-3-undecylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
SMILES CCCCCCCCCCCC1=C(O)C(=O)C=C(O)C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Embelin
Couleur Orange
Quantité 10 mg
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,3555
Poids de la formule 294.4
Forme physique Solide