Learn More
Solution de sel disodique EDTA, volumétrique, 0,05 M EDTA-Na2, Honeywell Fluka™
Volumétrique, 0,05 M EDTA-Na2
28.91€ - 49.27€
Identifiants chimiques
CAS | 139-33-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H14N2Na2O8 |
Poids moléculaire (g/mol) | 336.21 |
Numéro MDL | MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037 |
Clé InChI | ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid |
CID PubChem | 57339238 |
ChEBI | CHEBI:64734 |
SMILES | [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O |
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
15603530
|
Honeywell-Fluka
318892-500ML |
500 mL |
28.91€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15683520
|
Honeywell-Fluka
318892-2.5L |
2.5 L |
49.27€
2.50L |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l’ensemble du flux de travail de titration et incluent :
- Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
- Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
- Réactifs pour la complexométrie :
- Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
- Agents de masquage
- Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
Chemical Identifiers
139-33-3 | |
336.21 | |
ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L | |
57339238 | |
[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O |
C10H14N2Na2O8 | |
MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037 | |
ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid | |
CHEBI:64734 |
Specifications
Ethylenediaminetetraacetic Acid Disodium Salt Solution | |
C10H14N2Na2O8 | |
MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037 | |
3822669 | |
ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L | |
disodium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetate | |
57339238 | |
336.21g/mol |
139-33-3 | |
[-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2 | |
NONH for all modes of transport | |
ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid | |
[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O | |
336.21 | |
CHEBI:64734 | |
1.01g/mL at 25°C |