Learn More
Solution de sel disodique EDTA, volumétrique, 0,05 M EDTA-Na2, Honeywell Fluka™
Code produit. 15683520
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Volumétrique, 0,05 M EDTA-Na2
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l'ensemble du flux de travail de titration et incluent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 139-33-3, 7732-18-5
Formule moléculaire C10H14N2Na2O8
Poids moléculaire (g/mol) 336.21
Numéro MDL MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
Clé InChI ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
Synonyme ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
CID PubChem 57339238
ChEBI CHEBI:64734
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau EDTA disodium salt solution
Note relative au nom Volumetric, 0.05 M EDTA-Na2
% min. CAS ≥90.0000%, ≥1.0000%
% max. CAS ≤100.0000%, <5.0000%
Quantité 2.5 L
Formule linéaire [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2
Beilstein 3822669
Nom IUPAC acétate disodique de 2-({2-[(carboxylatométhyl)(carboxyméthyl)amino]éthyl}(carboxyméthyl)amino)
Poids de la formule 372.24
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.05 M EDTA-Na2
Conditionnement Flacon poly
Densité 1.01 g/mL at 25 °C