Learn More
Ansell EDGE™ 40-400 Porous Nitrile Coated Medium Duty Cotton Gloves
Porous nitrile coating helps channel oil away from the glove's surface for a firmer grip in slightly oily applications. Glove is designed to mold to the hand for improved movement and dexterity.
111.00€
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 3 |
---|---|
Zone enduite | Paume, doigts |
Coating Material | Mousse de nitrile |
Couleur | Naturel |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12670892
|
Ansell
40400080 |
8 |
111.00€
12 paires |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12660892
|
Ansell
40400100 |
10 |
111.00€
12 paires |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Ergonomic, light, flexible, and tough
- Porous nitrile coating helps channel oil away from the glove's surface for a firm grip
- Designed to mold to the hand for improved movement and dexterity
- Ideal for quick and accurate handling
Spécification
ANSI 3 | |
Mousse de nitrile | |
ANSI A1 | |
Spécifique | |
Gants à revêtement enduit | |
Maille |
Paume, doigts | |
Naturel | |
Non texturés | |
Coton | |
Automobile, machines/équipements et fabrication de métaux | |
40-400 |