Learn More
Ansell EDGE™ 40-400 Porous Nitrile Coated Medium Duty Cotton Gloves
Click to view available options
Dimensions:
8
10
Description
- Ergonomiques, légers, souples et robustes
- Le revêtement en nitrile poreux permet de chasser l’huile de la surface du gant pour une meilleure préhension
- Conçus pour s’adapter à la main et améliorer le mouvement et la dextérité
- Parfaits pour une manipulation rapide et précise
Spécification
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 3 |
Zone enduite | Paume, doigts |
Structure | Coupés et cousus |
Coating Material | Mousse de nitrile |
Couleur | Naturel |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Finition externe | Non texturés |
Hand | Spécifique |
Matériau | Coton |
Type de produit | Gants à revêtement enduit |