Learn More
Surfactant ECOSURF™ EH-9, Thermo Scientific™
ECOSURF™ EH-9 Surfactants are included in a group of chemicals that align with the 10th principle of green chemistry.
54.27€ - 263.31€
Identifiants chimiques
CAS | 64366-70-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C13H28O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 232.36 |
Clé InChI | LLCXFSRLSYMSPW-UHFFFAOYNA-N |
Nom IUPAC | 2-éthylhexan-1-ol ; 2-méthyloxirane ; oxirane |
SMILES | C1CO1.CC1CO1.CCCCC(CC)CO |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17207056
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H37158.AE |
100 mL |
54.27€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17217056
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H37158.AP |
500 mL |
68.14€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17297046
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H37158.0F |
2500 mL |
263.31€
2500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Range of surfactants that are included in a group of chemicals that align with the 10th principle of green chemistry: Design for Degradation.- These chemical products are designed to break down to innocuous substances after use to avoid accumulation and preventing harm to the environment.
- ECOSURF™ EH-9 Surfactant is one such alternative detergent to octylphenol ethoxylate containing detergents, like e.g. Triton X™-100.
- This is a biodegradable surfactant to reduce your ecological footprint.
Identifiants chimiques
64366-70-7 | |
232.36 | |
2-éthylhexan-1-ol ; 2-méthyloxirane ; oxirane |
C13H28O3 | |
LLCXFSRLSYMSPW-UHFFFAOYNA-N | |
C1CO1.CC1CO1.CCCCC(CC)CO |
Spécification
Transparent incolore à jaune pâle | |
Liquide | |
1.026 g/mL | |
288°C (550°F) | |
LLCXFSRLSYMSPW-UHFFFAOYNA-N | |
2-éthylhexan-1-ol ; 2-méthyloxirane ; oxirane |
64366-70-7 | |
10% in water: 62 to 67°C | |
5.0 to 7.5 (1% aq. soln.) | |
C13H28O3 | |
C1CO1.CC1CO1.CCCCC(CC)CO | |
232.36 |