Learn More
Surfactant ECOSURF™ EH-9, Thermo Scientific™
Code produit. 17217056
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
ECOSURF™ EH-9 Surfactants are included in a group of chemicals that align with the 10th principle of green chemistry.
Gamme de surfactants inclus dans un groupe de produits chimiques qui s’alignent sur le 10e principe de la chimie verte : Conception pour la dégradation.
  • Ces produits chimiques sont conçus pour se décomposer en substances inoffensives après utilisation afin d’éviter l’accumulation et de prévenir les dommages à l’environnement.
  • ECOSURF&trade ; le surfactant EH-9 est un tel détergent alternatif à l’octylphénol éthoxylate contenant des détergents, comme le Triton X™-100.
  • Il s’agit d’un surfactant biodégradable permettant de réduire votre empreinte écologique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64366-70-7
Formule moléculaire C13H28O3
Poids moléculaire (g/mol) 232.36
Clé InChI LLCXFSRLSYMSPW-UHFFFAOYNA-N
Nom IUPAC 2-éthylhexan-1-ol ; 2-méthyloxirane ; oxirane
SMILES C1CO1.CC1CO1.CCCCC(CC)CO
Spécification
Couleur Transparent incolore à jaune pâle
Forme physique Liquide
Point de trouble 10% in water: 62 to 67°C
Densité 1.026 g/mL
pH 5.0 to 7.5 (1% aq. soln.)
Quantité 500 mL
Point d’éclair 288°C (550°F)