Learn More
Justrite™ Centre d’accumulation EcoPolyBlend™
Créez des systèmes personnalisés pour offrir une solution complète. Le centre d’accumulation Justrite™ EcoPolyBlend™ combine des unités pour créer des systèmes de contrôle des déversements personnalisés, offrant ainsi une solution parfaite pour des besoins industriels spécifiques.
641.00€ - 757.86€
Code produit | Marque | Capacité | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10629790
|
Justrite™
28659 |
Bidons 6 L | Noir |
641.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11999385
|
Justrite™
28661 |
Bidons 8 L | Noir | ||||||