Learn More
Justrite™ Centre d’accumulation EcoPolyBlend™
Créez des systèmes personnalisés pour offrir une solution complète. Le centre d’accumulation Justrite™ EcoPolyBlend™ combine des unités pour créer des systèmes de contrôle des déversements personnalisés, offrant ainsi une solution parfaite pour des besoins industriels spécifiques.
Marque: Justrite™ 28659
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les centres d’accumulation à profil bas EcoPolyBlend™ mesurent seulement 5,5 po (140 mm) de hauteur pour une manipulation aisée des tambours. Fabriqués en polyéthylène recyclé, ces centres d’accumulation sont presque imperméables aux produits chimiques, y compris aux acides et produits corrosifs. La construction transparente élimine les fuites, ce qui les rend parfaits pour les opérations de remplissage et de distribution de tambours. Les grilles à positionnement automatique ne remontent pas et sont amovibles pour un nettoyage facile. Combinez des unités modulaires de 2, 4, 6 et 8 tambours pour créer votre propre système personnalisé. Utilisez les clips de jonction en option pour bien fixer les unités les unes aux autres. Les carters restent séparés et les clips peuvent être retirés pour faciliter le repositionnement.Spécification
Noir | |
Bidons 6 L |