Learn More
Ansell™ Gants extrafins jaunes en latex de caoutchouc naturel Econohands™ série 87-190
Gants extrafins jaunes en latex de caoutchouc naturel Econohands™ série 87-190 : gants extrafins pour une excellente sensibilité. Spécialement traités pour réduire le risque de réactions allergiques.
16.95€
Spécification
Matériau arrière | Latex de caoutchouc |
---|---|
Matériau de la manchette | Latex de caoutchouc naturel |
Coating Material | Latex de caoutchouc naturel |
Latex Free | Non |
Type de produit | Gants extra fins |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12697011
|
Ansell™
87190100 |
10 |
16.95€
12 paires |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12667011
|
Ansell™
87190070 |
7 |
16.95€
12 paires |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12677011
|
Ansell™
87190080 |
8 |
16.95€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12687011
|
Ansell™
87190090 |
9 |
16.95€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Spécialement traités pour réduire le risque de réactions allergiques.
- Épaisseur de 0,35 mm offrant une sensibilité exceptionnelle.
- Excellent rapport qualité/prix.
Spécification
Latex de caoutchouc | |
Latex de caoutchouc naturel | |
Gants extra fins | |
0,35 mm | |
Droit | |
12 paires | |
87-190 |
Latex de caoutchouc naturel | |
Non | |
87-190 | |
Jaune | |
Floc de coton | |
Résistance aux liquides et résistance mécanique |