Learn More
Ansell™ Gants extrafins jaunes en latex de caoutchouc naturel Econohands™ série 87-190
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Description
- Spécialement traités pour réduire le risque de réactions allergiques.
- Épaisseur de 0,35 mm offrant une sensibilité exceptionnelle.
- Excellent rapport qualité/prix.
Spécification
Spécification
Matériau arrière | Latex de caoutchouc |
Matériau de la manchette | Latex de caoutchouc naturel |
Coating Material | Latex de caoutchouc naturel |
Latex Free | Non |
Type de produit | Gants extra fins |
Dimensions | 8 |
Modèle | 87-190 |
Épaisseur (métrique) | 0,35 mm |
Couleur de manchette de gant | Jaune |
Type de manchette de gant | Droit |