Learn More
Tenak™ Boîtes de congélation Eco AluRack, 50 mmH
S’adaptent à n’importe quel congélateur et peuvent être utilisés avec toutes les cryoboîtes standard. Les boîtes de congélation Tenak™ Eco AluRack, 50 mmH sont également proposées avec les boîtes en carton blanc standard avec 9 x 9 séparateurs de cellules incluses.
87.45€ - 138.00€
Spécification
Type de produit | Boîte de stockage pour congélateur |
---|---|
Matériau | Aluminium |
Empilables | Oui |
À utiliser avec (équipement) | Pour Mtp, congélateurs coffres |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Array | Capacité | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Array | Capacité | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12442520
|
Tenak™
TE11252 |
4 x 5 | Boîtes (20) | 683 x 139 x 221mm |
138.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12462520
|
Tenak™
TE11254 |
5 x 5 | Boîtes (25) | 683 x 139 x 276mm |
106.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12462510
|
Tenak™
TE11234 |
5 x 4 | Boîtes (20) | 564 x 139 x 276mm |
87.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12492510
|
Tenak™
TE11236 |
6 x 4 | Boîtes (24) | 564 x 139 x 331mm |
99.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12442510
|
Tenak™
TE11232 |
4 x 4 | Boîtes (16) | 564 x 139 x 221mm |
104.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- En aluminium résistant à l’eau de mer
- Hauteur : 50 mm
- Largeur : 139 mm
- Peut être utilisé avec toutes les marques de congélateur
- Vendus sans cryoboîtes
Spécification
Boîte de stockage pour congélateur | |
Oui | |
1 de chaque | |
50 mm |
Aluminium | |
Pour Mtp, congélateurs coffres | |
139 mm |