Learn More
Tenak™ Boîtes de congélation Eco AluRack, 50 mmH
S’adaptent à n’importe quel congélateur et peuvent être utilisés avec toutes les cryoboîtes standard. Les boîtes de congélation Tenak™ Eco AluRack, 50 mmH sont également proposées avec les boîtes en carton blanc standard avec 9 x 9 séparateurs de cellules incluses.
Marque: Tenak™ TE11234
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En aluminium résistant à l’eau de mer
- Hauteur : 50 mm
- Largeur : 139 mm
- Peut être utilisé avec toutes les marques de congélateur
- Vendus sans cryoboîtes
Spécification
Boîte de stockage pour congélateur | |
Boîtes (20) | |
20 | |
Pour Mtp, congélateurs coffres | |
564 x 139 x 276mm | |
276 mm | |
564 mm |
5 x 4 | |
Aluminium | |
Oui | |
1 de chaque | |
139 mm | |
50 mm |