Learn More
Labcon Cônes de pipette Eclipse™ Macro de 5 ml pour pipeteurs Gilson™
Pour pipeteurs Gilson™ 1-5 ml
32.85€ - 314.00€
Spécification
Volume (métrique) | 1 à 5 ml |
---|---|
Filtré | Sans filtre |
Couleur | Transparent |
Autoclavable | Autoclavable |
Longueur (impériale) | 4,84 in |
Code produit | Marque | Conditionnement | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Conditionnement | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16623872
|
Labcon
1025-740-000-9 |
49 / rack, 6 racks / Boîte | Non stérile |
314.00€
294 pièces |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16633872
|
Labcon
1025-745-000-9 |
49 / rack, 6 racks / Boîte | Stérile |
204.00€
294 pièces |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16643872
|
Labcon
1025-860-000-9 |
Non stérile |
32.85€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pointe de pipette
- Eclipse™ pour pipeteurs Gilson™ ; 1-5 ml
- Sans ATP, RNase/DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Autoclavables
- Racks recyclables à faible gaspillage
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
1 à 5 ml | |
Transparent | |
4,84 in | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformité | |
Manipulation de liquides | |
Oui | |
Oui | |
0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0 ml |
Sans filtre | |
Autoclavable | |
123,1 mm | |
ATP, RNase/DNase et sans endotoxine (apyrogène) | |
Gradué | |
Pour pipettes Gilson™ | |
Eclipse™ |