Learn More
Labcon Cônes de pipette Eclipse™ Macro de 5 ml pour pipeteurs Gilson™
Pour pipeteurs Gilson™ 1-5 ml
Marque: Labcon 1025-745-000-9
192.13 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21716" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pointe de pipette
- Eclipse™ pour pipeteurs Gilson™ ; 1-5 ml
- Sans ATP, RNase/DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Autoclavables
- Racks recyclables à faible gaspillage
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
1 à 5 ml | |
Stérile | |
Autoclavable | |
123,1 mm | |
ATP, RNase/DNase et sans endotoxine (apyrogène) | |
Irradiation électronique | |
Gradué | |
49 racks | |
Pour pipettes Gilson™ | |
Eclipse™ |
Sans filtre | |
Transparent | |
4,84 in | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformité | |
Manipulation de liquides | |
Rack | |
49 / rack, 6 racks / Boîte | |
Oui | |
Oui | |
0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0 ml |