Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC analytique EC
Format de colonne : Colonne analytique ; Taille de pores : 100 Å ; Phase de colonne : Sélectivité stérique
990.00€ - 1305.00€
Spécification
Format de colonne | Colonne analytique |
---|---|
Diamètre (métrique) | 4 mm |
Matériau de remplissage | Silice |
Type | Colonne HPLC EC analytique |
Code produit | Marque | Phase stationnaire | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Phase stationnaire | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10788612
|
Macherey-Nagel™
720127.40 |
α-cyclodextrine perméthylée |
1180.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10556141
|
Macherey-Nagel™
720124.40 |
β-cyclodextrine |
990.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10105131
|
Macherey-Nagel™
720125.40 |
β-cyclodextrine perméthylée |
1180.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10706512
|
Macherey-Nagel™
720752.40 |
γ-cyclodextrine perméthylée |
1305.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Colonne analytique | |
4 mm | |
Silice | |
Colonne HPLC EC analytique |