Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC analytique EC
Format de colonne : Colonne analytique ; Taille de pores : 100 Å ; Phase de colonne : Sélectivité stérique
Marque: Macherey-Nagel™ 720125.40
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Base de silice | |
4 mm | |
200 mm | |
5 μm | |
L45 | |
Silice | |
Sélectivité stérique |
Colonne analytique | |
Pour la séparation énantiomères HPLC | |
CH3OH - 0,1 % TEAA pH 4 (65:35) | |
100 Å | |
β-cyclodextrine perméthylée | |
Sélectivité stérique | |
Colonne HPLC EC analytique |