Learn More
Greiner Bio-One Système de recharge de pointes de pipettes EasyLoad, stérile
Système de recharge empilé avec rack adapté au remplissage des boîtes de pointes de pipettes.
352.92€ - 547.74€
Spécification
Stérilité | Sterile |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Méthode de stérilisation | Irradiation |
Jetable | Oui |
Graduated | Oui |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Conditionnement | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Conditionnement | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11709482
|
Greiner Bio-One
741061 |
Convient aux pipettes monocanal Brand Eppendorf Finnpipette, Gilson et Socorex, ainsi qu’aux pipettes multicanaux Brand, Gilson, Eppendorf et Socorex | 960/Pk | 200 μL | |||||
11769472
|
Greiner Bio-One
741040 |
Convient aux pipettes monocanal Brand Eppendorf Finnpipette, Gilson et Socorex | 360/Pk | 1000 μL | |||||
Description
- Système de recharge simple, pour pointes de pipettes standard, assurant un gain de temps et d’espace.
- Racks autoclavables.
- Racks empilables.
- Boîtes à code couleur.
- Les guides de positionnement facilitent la mise en place des unités de recharge sur les racks.
- L’intérieur du rack est conçu de manière à augmenter la stabilité pendant l’autoclavage et durant l’utilisation des pointes de pipettes avec des pipettes multicanaux.
- Gradué
- Stérile
- Exclusivement destinés à un usage unique
- Fabrication en polypropylène
- Exempt de métaux lourds
Spécification
Sterile | |
Irradiation | |
Oui | |
Polypropylène |
Autoclavable | |
Oui | |
EasyLoad |