Learn More
Greiner Bio-One Système de recharge de pointes de pipettes EasyLoad, stérile
Système de recharge empilé avec rack adapté au remplissage des boîtes de pointes de pipettes.
Marque: Greiner Bio-One 741040
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Système de recharge simple, pour pointes de pipettes standard, assurant un gain de temps et d’espace.
- Racks autoclavables.
- Racks empilables.
- Boîtes à code couleur.
- Les guides de positionnement facilitent la mise en place des unités de recharge sur les racks.
- L’intérieur du rack est conçu de manière à augmenter la stabilité pendant l’autoclavage et durant l’utilisation des pointes de pipettes avec des pipettes multicanaux.
- Gradué
- Stérile
- Exclusivement destinés à un usage unique
- Fabrication en polypropylène
- Exempt de métaux lourds
Spécification
1000 μL | |
Autoclavable | |
360/Pk | |
Oui | |
Oui | |
PP |
Sterile | |
Irradiation | |
Bleu | |
Convient aux pipettes monocanal Brand Eppendorf Finnpipette, Gilson et Socorex | |
EasyLoad |