Learn More
Masterflex™ Tubulure de laboratoire sans DEHP E-3603
Pour une utilisation générale en laboratoire, industrie agro-alimentaire et biopharmaceutique, instruments d’analyse.
285.00€ - 600.00€
Spécification
Certifications/Conformité | 3A ; sans DEHP ; Pharmacopée européenne ; NSF-51 ; NSF-61 ; ADCF ; FDA ; sans phtalates ; USP |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | Tygon E-3603 |
Longueur totale (métrique) | 15,2 m |
Température min. de fonctionnement (métrique) | -46deg;C |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15175463
|
Masterflex™
06407-90 |
12,7 mm | 1,5875 mm |
285.00€
15m |
Expédition estimée: 18-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15377077
|
Masterflex™
06407-95 |
15,875 mm | 3,175 mm |
600.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Pour une utilisation générale en laboratoire, industrie agro-alimentaire et biopharmaceutique, instruments d’analyse
- Sans DEHP.
- Sans phtalates.
- Durable.
- Résistant aux produits chimiques.
- Non oxydant.
- Adaptée au passage de courbes de rayon serré.
- Fonctionne facilement avec les raccords.
- Transparent.
Spécification
3A ; sans DEHP ; Pharmacopée européenne ; NSF-51 ; NSF-61 ; ADCF ; FDA ; sans phtalates ; USP | |
Tygon E-3603 | |
-46deg;C | |
Transparent |
Autoclavables | |
15,2 m | |
Autoclave ou OEt | |
74°C |