Learn More
Masterflex™ Tubulure de laboratoire sans DEHP E-3603
Pour une utilisation générale en laboratoire, industrie agro-alimentaire et biopharmaceutique, instruments d’analyse.
Marque: Masterflex™ 06407-95
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour une utilisation générale en laboratoire, industrie agro-alimentaire et biopharmaceutique, instruments d’analyse
- Sans DEHP.
- Sans phtalates.
- Durable.
- Résistant aux produits chimiques.
- Non oxydant.
- Adaptée au passage de courbes de rayon serré.
- Fonctionne facilement avec les raccords.
- Transparent.
Spécification
3 A ; sans DEHP ; Pharmacopée européenne ; NSF-51 ; NSF-61 ; ADCF ; FDA ; sans phtalates ; USP | |
15,875 mm | |
22,225 mm | |
3,175 mm | |
Autoclave ou ETO | |
17°psi |
Autoclavables | |
Tygon E-3603 | |
15,2 m | |
-46°C | |
Transparent | |
74°C |