Learn More
Ester bis(pinacolique) d’acide E)-1-hexène-1,2-diboronique, 98 %, Thermo Scientific™
72.66€ - 291.45€
Identifiants chimiques
CAS | 185427-48-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C18H34B2O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 336.09 |
Numéro MDL | MFCD03093898,MFCD03093898 |
Clé InChI | SACOFNGKSPZAFQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | e-1-hexene-1,2-diboronic acid bis pinacol ester, 1e-1,2-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl hex-1-ene, z-1,2-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl-1-hexene, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1z-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl hex-1-en-1-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-z-1-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl hex-1-en-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl hex-1-en-2-yl-1,3,2-dioxaborolane |
CID PubChem | 6026893 |
Nom IUPAC | 4,4,5,5-tétraméthyl-2-[(Z)-1-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)hex-1-en-2-yl]-1,3,2-dioxaborolane |
SMILES | CCCCC(=CB1OC(C)(C)C(C)(C)O1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11315465
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19650.03 |
1 g |
72.66€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11325465
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19650.06 |
5 g |
291.45€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
185427-48-9 | |
336.09 | |
SACOFNGKSPZAFQ-UHFFFAOYSA-N | |
6026893 | |
CCCCC(=CB1OC(C)(C)C(C)(C)O1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1 |
C18H34B2O4 | |
MFCD03093898,MFCD03093898 | |
e-1-hexene-1,2-diboronic acid bis pinacol ester, 1e-1,2-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl hex-1-ene, z-1,2-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl-1-hexene, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1z-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl hex-1-en-1-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-z-1-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl hex-1-en-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl hex-1-en-2-yl-1,3,2-dioxaborolane | |
4,4,5,5-tétraméthyl-2-[(Z)-1-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)hex-1-en-2-yl]-1,3,2-dioxaborolane |
Spécification
(E)-1-Hexene-1,2-diboronic acid bis(pinacol) ester | |
0.954 | |
>110°C (230°F) | |
1.456 | |
7768251 | |
SACOFNGKSPZAFQ-UHFFFAOYSA-N | |
4,4,5,5-tétraméthyl-2-[(Z)-1-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)hex-1-en-2-yl]-1,3,2-dioxaborolane | |
6026893 | |
98% |
185427-48-9 | |
102°C to 104°C (0.08 mmHg) | |
C18H34B2O4 | |
MFCD03093898,MFCD03093898 | |
e-1-hexene-1,2-diboronic acid bis pinacol ester, 1e-1,2-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl hex-1-ene, z-1,2-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl-1-hexene, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1z-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl hex-1-en-1-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-z-1-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl hex-1-en-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl hex-1-en-2-yl-1,3,2-dioxaborolane | |
CCCCC(=CB1OC(C)(C)C(C)(C)O1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1 | |
336.09 | |
336.09 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante