Learn More
Ester bis(pinacolique) d’acide E)-1-hexène-1,2-diboronique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11325465
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 185427-48-9
Formule moléculaire C18H34B2O4
Poids moléculaire (g/mol) 336.09
Numéro MDL MFCD03093898,MFCD03093898
Clé InChI SACOFNGKSPZAFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme e-1-hexene-1,2-diboronic acid bis pinacol ester, 1e-1,2-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl hex-1-ene, z-1,2-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl-1-hexene, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1z-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl hex-1-en-1-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-z-1-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl hex-1-en-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl hex-1-en-2-yl-1,3,2-dioxaborolane
CID PubChem 6026893
Nom IUPAC 4,4,5,5-tetramethyl-2-[2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)hex-1-en-1-yl]-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CCCCC(=CB1OC(C)(C)C(C)(C)O1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau (E)-1-Hexene-1,2-diboronic acid bis(pinacol) ester
Densité 0.954
Point d’ébullition 102°C to 104°C (0.08 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.456
Quantité 5 g
Beilstein 7768251
Poids de la formule 336.09
Pourcentage de pureté 98%