Learn More
Tige de dysprosium, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre, 99,7 % (base métallique à l’exclusion de Ta), Thermo Scientific Chemicals
Forme : Env. 0,27 g/mm, tige en fonte, diamètre approximatif
159.00€ - 752.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7429-91-6 |
---|---|
Formule moléculaire | Dy |
Poids moléculaire (g/mol) | 162.50 |
Numéro MDL | MFCD00010982 |
Clé InChI | KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n |
CID PubChem | 23912 |
ChEBI | CHEBI:33377 |
Nom IUPAC | dysprosium |
SMILES | [Dy] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11333808
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040285.HF |
10 mm |
159.00€
10mm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11323808
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040285.DH |
25 mm |
268.00€
25mm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11313808
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040285.DJ |
50 mm |
437.00€
50mm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11343808
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040285.DM |
100 mm |
752.00€
100mm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7429-91-6 | |
162.50 | |
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N | |
23912 | |
dysprosium |
Dy | |
MFCD00010982 | |
ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n | |
CHEBI:33377 | |
[Dy] |
Spécification
Dysprosium | |
Gris à argent | |
99.7% (Metals basis excluding Ta) | |
MFCD00010982 | |
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N | |
dysprosium | |
23912 | |
Odorless |
7429-91-6 | |
Tige, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre | |
Dy | |
ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n | |
[Dy] | |
162.50 | |
CHEBI:33377 | |
Gray to silver rod |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-073-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only