Learn More
Tige de dysprosium, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre, 99,7 % (base métallique à l’exclusion de Ta), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11313808
Click to view available options
Quantité:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Forme : Env. 0,27 g/mm, tige en fonte, diamètre approximatif
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7429-91-6
Formule moléculaire Dy
Poids moléculaire (g/mol) 162.50
Numéro MDL MFCD00010982
Clé InChI KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
CID PubChem 23912
ChEBI CHEBI:33377
Nom IUPAC dysprosium
SMILES [Dy]
Spécification
Nom chimique ou matériau Dysprosium
Couleur Gris à argent
Forme physique Tige, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre
Quantité 50 mm
Plage de pourcentage du dosage 99.7% (Metals basis excluding Ta)
Odeur Odorless
Conditionnement Mylar sous Argon
Aspect Gray to silver rod
Densité 8.55g/cm3