Learn More
Chlorure de dysprosium(III), ultra sec, 99,98 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
274.37€ - 1015.05€
Identifiants chimiques
CAS 10025-74-8
Formule moléculaire Cl3Dy
Poids moléculaire (g/mol) 268.85
Numéro MDL MFCD00010984
Clé InChI BOXVSFHSLKQLNZ-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC dysprosium(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Dy+3]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11333877
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
035692.06
5 g
274.37€
5g
11323877
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
035692.14
25 g
1015.05€
25g
Description
Description
It is used as a precursor for the preparation of other dysprosium salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
Spécification
Identifiants chimiques
10025-74-8
268.85
BOXVSFHSLKQLNZ-UHFFFAOYSA-K
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Dy+3]
Cl3Dy
MFCD00010984
dysprosium(3+) trichloride
Spécification
Dysprosium(III) chloride
Ultra dry
Poudre
Cl3Dy
14,3482
BOXVSFHSLKQLNZ-UHFFFAOYSA-K
dysprosium(3+) trichloride
268.86
Odorless
Hygroscopic
718°C
10025-74-8
(REO)
MFCD00010984
Soluble in water.
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Dy+3]
268.85
99.98%
Ampoule
3.67 g/mL
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H319
Provoque une grave irritation oculaire.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-039-9
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' :
  • Dans une ampoule sous argon
Recommended Storage : Température ambiante