Learn More
Chlorure de dysprosium(III), ultra sec, 99,98 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11323877
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
It is used as a precursor for the preparation of other dysprosium salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10025-74-8
Formule moléculaire Cl3Dy
Poids moléculaire (g/mol) 268.85
Numéro MDL MFCD00010984
Clé InChI BOXVSFHSLKQLNZ-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC dysprosium(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Dy+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Dysprosium(III) chloride
Point de fusion 718°C
Note relative au nom Ultra dry
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Merck Index 14,3482
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 268.86
Pourcentage de pureté 99.98%
Odeur Odorless
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Hygroscopic
Densité 3.67 g/mL