Learn More
Feuille de dysprosium, 0,025 mm (0,001 po) d’épaisseur, 0,999, Thermo Scientific Chemicals
Forme : Env. 0,13 g/25 x 25 mm
309.54€ - 982.89€
Identifiants chimiques
CAS 7429-91-6
Formule moléculaire Dy
Poids moléculaire (g/mol) 162.50
Numéro MDL MFCD00010982
Clé InChI KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
CID PubChem 23912
ChEBI CHEBI:33377
Nom IUPAC dysprosium
SMILES [Dy]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11301779
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
012383.FF
25 x 25 mm
309.54€
25mm
11450270
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
012383.FI
50 x 50 mm
982.89€
1 pièce
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7429-91-6
162.50
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
23912
dysprosium
Dy
MFCD00010982
ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
CHEBI:33377
[Dy]
Spécification
Dysprosium
7429-91-6
Feuille, 0,025 mm (0,001 po) d’épaisseur
Dy
ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
[Dy]
162.50
CHEBI:33377
Sous argon
8.55g/cm3
Rare Earth Oxides Content
Gris à argent
99.90%
MFCD00010982
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
dysprosium
23912
Odorless
Gray to silver foil
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Maintenir le récipient fermé de manière étanche et le garder au sec.
H260-H228 ; Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables qui peuvent s’enflammer spontanément.Matière solide inflammable.
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :4,1, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-073-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante