Learn More
Feuille de dysprosium, 0,025 mm (0,001 po) d’épaisseur, 0,999, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11301779
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Forme : Env. 0,13 g/25 x 25 mm
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7429-91-6
Formule moléculaire Dy
Poids moléculaire (g/mol) 162.50
Numéro MDL MFCD00010982
Clé InChI KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
CID PubChem 23912
ChEBI CHEBI:33377
Nom IUPAC dysprosium
SMILES [Dy]
Spécification
Nom chimique ou matériau Dysprosium
Note relative au nom Rare Earth Oxides Content
Couleur Gris à argent
Forme physique Feuille, 0,025 mm (0,001 po) d’épaisseur
Quantité 25 x 25 mm
Plage de pourcentage du dosage 99.90%
Odeur Odorless
Conditionnement Sous argon
Aspect Gray to silver foil
Densité 8.55g/cm3