Learn More
DyNAmo Flash DyNAmo Flash Probe qPCR Kit
Le choix parfait pour une qPCR à sonde rapide. Les réactifs optimisés et les temps de cycle extrêmement courts offrent une vitesse maximale, ce qui augmente le débit des échantillons.
152.00€ - 2355.00€
Spécification
Méthode de détection | Amorce-sonde |
---|---|
Format | Tube |
GC-Rich PCR Performance | Élevé |
Méthode PCR | qPCR |
Polymérase | ADN polymérase Tbr |
Description
Le kit de qPCR DyNAmo Flash Probe est le choix idéal pour une qPCR à sonde rapide. Les réactifs optimisés et les temps de cycle extrêmement courts offrent une vitesse maximale, ce qui augmente le débit des échantillons. Des économies de temps importantes sont réalisées à la fois avec les instruments de PCR en temps réel classiques et rapides. La performance du kit de qPCR DyNAmo Flash Probe repose sur une ADN polymérase à démarrage à chaud efficace Thermus brockianus. La sensibilité et l’excellente efficacité d’amplification sur une large gamme de modèles de concentration garantissent des résultats reproductibles.
Le kit de qPCR DyNAmo Flash Probe est optimisé pour les sondes d’hydrolyse (par exemple, sondes TaqMan) et peut être utilisé tant avec des instruments de PCR en temps réel basés sur des blocs que sur des capillaires.
- Protocoles extrêmement rapides : étapes combinées d’hybridation et d’extension de seulement 15 s
- Détection spécifique et sensible d’une vaste gamme de concentrations de modèles
- Le dUTP inclus permet l’utilisation de l’UNG pour la prévention de la contamination par transfert
- Master Mix 2X pratique et protocoles optimisés
Spécification
Amorce-sonde | |
Élevé | |
ADN polymérase Tbr | |
Kit qPCR sur sonde DyNAmo Flash | |
Master Mix SYBR PCR en temps réel | |
2X (mélange de qPCR DyNAmo Flash), 50X (colorant ROX) |
Tube | |
qPCR | |
Rapide | |
DyNAmo Flash | |
PCR en temps réel (qPCR) | |
ADN, ADNdb |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.