Learn More
DyNAmo Flash DyNAmo Flash Probe qPCR Kit
Le choix parfait pour une qPCR à sonde rapide. Les réactifs optimisés et les temps de cycle extrêmement courts offrent une vitesse maximale, ce qui augmente le débit des échantillons.
Marque: DyNAmo Flash F455L
Includes: Mélange de qPCR Dynamo Flash (2X) ; Colorant ROX 50X, 25 μM
Description
Le kit de qPCR DyNAmo Flash Probe est le choix idéal pour une qPCR à sonde rapide. Les réactifs optimisés et les temps de cycle extrêmement courts offrent une vitesse maximale, ce qui augmente le débit des échantillons. Des économies de temps importantes sont réalisées à la fois avec les instruments de PCR en temps réel classiques et rapides. La performance du kit de qPCR DyNAmo Flash Probe repose sur une ADN polymérase à démarrage à chaud efficace Thermus brockianus. La sensibilité et l’excellente efficacité d’amplification sur une large gamme de modèles de concentration garantissent des résultats reproductibles.
Le kit de qPCR DyNAmo Flash Probe est optimisé pour les sondes d’hydrolyse (par exemple, sondes TaqMan) et peut être utilisé tant avec des instruments de PCR en temps réel basés sur des blocs que sur des capillaires.
- Protocoles extrêmement rapides : étapes combinées d’hybridation et d’extension de seulement 15 s
- Détection spécifique et sensible d’une vaste gamme de concentrations de modèles
- Le dUTP inclus permet l’utilisation de l’UNG pour la prévention de la contamination par transfert
- Master Mix 2X pratique et protocoles optimisés
Spécification
Contenu : •5 x 1 ml de mélange qPCR DyNAmo Flash SYBR Green (2X) • 1 x 250 μL 50X ROX, 25 μM Conserver à -20°C. |
|
Tube | |
qPCR | |
Rapide | |
Kit qPCR sur sonde DyNAmo Flash | |
Master Mix SYBR PCR en temps réel | |
PCR en temps réel (qPCR) | |
500 réactions | |
5 x 1 mL |
Amorce-sonde | |
Élevé | |
ADN polymérase Tbr | |
7000 System, 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, BioRad CFX96™, Eppendorf™ MasterCycler™ RealPlex, QuantStudio™, ViiA™ 7 System, MJ Chromo4, Stratagene Mx3005P, Stratagene Mx4000, BioRad MyiQ, BioRad iQ5, BioRad iCycler iQ, Corbett RotorGene, Cepheid SmartCycler, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, 5700 Sequence Detection System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System, MJ Opticon, Stratagene Mx3000P | |
DyNAmo Flash | |
500 réactions de 20 μl, 200 réactions de 50 μl | |
2X (mélange de qPCR DyNAmo Flash), 50X (colorant ROX) | |
ADN, ADNdb |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.